Infrarotthermometer, TFI 550 und 650
Lieferant: EBRO
1340-1786
620-1553EA 222 EUR
620-1553
Infrarotthermometer, TFI 550 und 650
Thermometer Digitalthermometer
Infrarotthermometer für Messungen, bei denen ein direkter Kontakt nicht möglich oder unpraktisch ist. Mit NiCr-Ni-Anschluss.
  • Doppelter Laserzeiger
  • Alarm beim Überschreiten von MIN/MAX
  • Schutzklasse IP 20
  • Werkskalibrierzertifikat
  • Batterie: 2× AAA (Micro)
  • Batterielebensdauer: in der Regel 140 Stunden
  • Verhältnis Entfernung:Messfleck für das Modell TFI 550 = 30:1, für das Modell TFI 650 = 50:1