Präzisions-Kernthermometer, HACCP, TFX 420
Lieferant: EBRO
1340-5425
620-1587EA 321 EUR
620-1587
Präzisions-Kernthermometer, HACCP, TFX 420
Thermometer Digitalthermometer
Dieses handliche und leichte Thermometer kann mit verschiedenen Pt 1000-Fühlern für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden.
  • Großes, übersichtliches Display
  • Robust und stoßfest
  • Funktionen: MIN/MAX und Hold
  • Wasserdicht
  • Batterie wechselbar
Lieferumfang: Wird mit 4-V-Lithium-Batterie für ungefähr 5 Jahre Betriebsdauer und 3-Punkt Werkskalibrierung geliefert. Lieferung erfolgt ohne Fühler (bitte separat bestellen).