VWR® Traceable®, Full Scale Plus, Digitalthermometer
Lieferant: VWR Collection
620-2089EA 133 EUR
620-2089 620-2058 620-2064 620-1664
VWR® Traceable®, Full Scale Plus, Digitalthermometer
Thermometer Digitalthermometer
Diese Thermometer mit LCD-Anzeige und magnetischer Rückseite können auf einer metallischen Oberfläche (Inkubatoren, Gefriergeräte, Wasserbäder) befestigt werden. Die Geräte verfügen über einen aufklappbaren Ständer für die Verwendung auf einem Labortisch und eine Federklemme zur Befestigung an Kanten.
  • Einstechspitze
  • Messwerte werden jede Sekunde aktualisiert bei der Modellen 620-1664/620-2089
  • Modell 620-2089: Alarm für zu hohe/niedrige Temperatur, Minimum/Maximum-Speicher und 'HOLD'-Funktion
Edelstahlfühler (Ø: 3,5 mm) und 3-m-Kabel.
Standards: Gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Werden mit Traceable®-Kalibrierzertifikat und 1,5-Volt-Batterie für 12 - 18 Monate Dauerbetrieb geliefert.