VWR® Traceable®, Digitalthermometer
Lieferant: VWR Collection
620-1826EA 82.8 EUR
620-1826
VWR® Traceable®, Digitalthermometer
Thermometer Digitalthermometer
Diese Thermometer ermöglichen die genaue Überwachung der Temperatur in Gefriergeräten, Kühlschränken, Brutschränken und Klimakammern. Flasche und Lösung isolieren den Messfühler bei vorübergehenden Temperaturänderungen.
Wasserdichter Fühler in Flasche mit ungiftigem Glykol.
  • Leicht ablesbare digitale Anzeige
  • Maximum-/Minimum- und aktuelle Temperatur
W×D×H: 56×25×110 mm
Solution recognised as safe by the FDA.
Standards: Lösung von FDA als sicher anerkannt. Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit einem individuellen, mit Seriennummer versehenen Traceable®-Kalibrierzertifikat mit Rückführbarkeit auf NIST, einer Plastikhalterung, VELCRO® und doppelseitigem Klebeband zur Wandmontage und einer austauschbaren Silberoxid-Batterie geliefert.