VWR® Traceable®, Alarm-Thermometer mit großen Ziffern
Lieferant: VWR Collection
620-1858EA 63.3 EUR
620-1858
VWR® Traceable®, Alarm-Thermometer mit großen Ziffern
Thermometer Digitalthermometer
Dieses digitale Thermometer ermöglicht das gleichzeitige Ablesen der Umgebungs- und Fühlertemperatur. Ein akustischer Alarm ertönt bei einer zu hohen oder zu niedrigen Temperatur, bei einer Temperatur zwischen zwei eingestellten Temperaturen und bei einer Temperatur außerhalb dieses Bereiches. Grüne und rote Leuchten und ein Alarm werden aktiviert, wenn Bedingungen außerhalb des Bereichs festgestellt werden.
  • Duale Anzeige
  • Extrem große Ziffern
  • Zurücksetzen auf Knopfdruck
Externer Fühler (Lר: 16×5 mm) mit 1-m-Kabel.
Lieferumfang: Wird mit Traceable Kalibrierzertifikat, AAA-Alkalibatterie und Saugnapf zur Befestigung des Sensor- und Kunststoffgehäuses geliefert.