VWR® Traceable®, Digitales Taschenthermometer
Lieferant: VWR Collection
620-1902EA 64.5 EUR
620-1902
VWR® Traceable®, Digitales Taschenthermometer
Thermometer Digitalthermometer
Dieses digitale Thermometer eignet sich für die Überwachung von Temperaturen in Laborgeräten, am Arbeitsplatz und für den Feldeinsatz.
  • Stoßfest
  • Schnelle Reaktionszeiten
  • Ein-Schalter-Betrieb für Routineanwendungen
K-type probe with beaded sensor, 120 cm cable.
Lieferumfang: Wird mit traceable Kalibrierzertifikat, Fühler mit Kabel, Lederetui und Batterie geliefert.