Infrarotdrucker
Lieferant: Testo
0554.0549
620-1903EA 261 EUR
620-1903
Infrarotdrucker
Drucker Document Printers
Der universelle IR-Drucker beendet die Datenübertragung in zwei Sekunden. Mit diesem Drucker können Benutzer schnell und fehlerfrei Messungen zur Wiederherstellung der Luftfeuchtigkeit, der Materialgleichgewichtsfeuchtigkeit und des Drucktaupunkts auswerten.
  • Freihändiger Betrieb
  • Kabellose Infrarot-Schnittstelle
  • Bietet schnelle, leicht lesbare Ausdrucke von Messungen
  • Energiesparend dank automatischer Abschaltung
  • Gerätespeicher für bis zu 10000 Messergebnisse
Lieferumfang: Drucker mit einer kabellosen Infrarot-Schnittstelle, einer Rolle Thermopapier und vier AA-Batterien.