Duales Infrarot- und Einstechthermometer, testo 104-IR
Lieferant: Testo
0560.1040
620-1904EA 149 EUR
620-1904
Duales Infrarot- und Einstechthermometer, testo 104-IR
Thermometer Digitalthermometer
Dieses wasserdichte Klappthermometer ist ideal für die genaue Messung der Temperatur von Lebensmitteln zu jedem Zeitpunkt. Es eignet sich für den Einsatz in der Produktion und Lagerung. Der Fühler kann nach der Messung einfach eingeklappt und das Instrument bis zur nächsten Messung sicher aufbewahrt werden.
  • Automatische Endwerterkennung dank der automatischen Haltefunktion
  • Speicherung der Mindest-/Höchstwerte
  • Gummierte Oberfläche garantiert eine rutschfeste Handhabung
* Infrarot
** NTC
Weight: 165 g
Compliant with Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) and EN 13485.
Standards: Erfüllt die HACCP-Standards und die Anforderungen der Norm EN 13485
Lieferumfang: Inklusive zwei AAA-Batterien für 100 Betriebsstunden.