VWR® Traceable®, Alti-, Baro- und Thermometer

Lieferant: VWR Collection
620-1922EA 463 EUR
620-1922
VWR® Traceable®, Alti-, Baro- und Thermometer
Barometer
Dieses kompakte und leichte Barometer misst den Luftdruck, die Temperatur und die Höhe. Die Luftdruckentwicklung wird grafisch dargestellt. Außerdem verfügt das Gerät über eine Stoppuhr/Tageszeituhr und einen Kompass.

  • Robustes, stoßfestes Gehäuse
  • Uhr mit Tageszeitanzeige und Stoppuhr
  • Luftdruckentwicklung wird grafisch dargestellt

Conforms ISO 17025. Traceable to standard provided by NIST.

W×D×H: 95×70×19 mm

Weight: 100 g

Standards: Konformität mit ISO 17025; akkreditiert von der A2LA, belegt die Rückführbarkeit auf NIST.

Lieferumfang: Wird mit Schlüsselband, zwei Batterien.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR