Der Speicherkartenleser (im Lieferumfang enthalten) kann für einen sofortigen Bericht an einen beliebigen USB-Anschluss angeschlossen werden. Der Textbericht beinhaltet Datum/Uhrzeit und Sensormesswerte.
- Erfasst 5,9 Millionen Messungen
- Versiegelter Flaschenfühler mit Isolationsschutz vor Temperaturschwankungen beim Öffnen des Kühlschranks
- Lösung in verschlossener Flasche wird von der FDA allgemein als sicher anerkannt
- Minimum-/Maximum-Funktion zeigt die niedrigsten/höchsten Messwerte über einen beliebigen Zeitraum an
- Vom Benutzer eingestellter Alarm (optisch und akustisch) für Mindest- und Höchstwerte ist programmierbar in Schritten von 0,1 °C
- Einzigartiges Vier-Zeilen-Display: Temperatur des entnehmbaren Flaschenfühlers, Raumtemperatur, Feuchtigkeit und Zeit
Kabel: 2 Meter.
Weight: 200 g
A Traceable® certificate is provided from ISO 17025 and standards provided by NIST.
Standards: Kalibrierzertifikat belegt die Rückführbarkeit auf NIST. Kalibrierung entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Mit Fühler, Kabel, einer 256 MB SD-Speicherkarte, einem USB-Speicherkartenleser, magnetischen Montagestreifen, VELCRO® Klettverschluss/Wandhalterung/Labortischstütze, 3 AA-Batterien, einem Adapter und einem Traceable® Kalibrierzertifikat.