VWR® Traceable®, Temperatur- und Feuchte-Logger mit Speicherkarte
Lieferant: VWR Collection
620-1965EA 469 EUR
620-1965
VWR® Traceable®, Temperatur- und Feuchte-Logger mit Speicherkarte
Datenlogger
Dieser eigenständige Datenlogger zeichnet Messwerte auf einer herausnehmbaren SD-Karte auf. Der Kartenleser (im Lieferumfang enthalten) kann für einen sofortigen Bericht an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden.
  • Kartenleser mit USB-Anschluss – Keine Software zu installieren
  • Anzeige von Datum, Uhrzeit und allen Sensormesswerten
  • Minimum/Maximum-Funktion
  • Akustischer und LED-Alarm einstellbar in Schritten von 0,1 °C
  • Vierzeilige LCD-Anzeige (H: 17 mm)
W×D×H: 110×91×30 mm
Weight: 200 g
Traceable® certificate ISO 17025 accredited by A2LA indicates traceability to standards provided by NIST.
Standards: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, akkreditiert von der A2LA, rückführbar auf NIST.
Lieferumfang: Mit einer 256 MB SD-Karte, einem USB-Speicherkartenleser, magnetischen Montagestreifen, VELCRO® Klettband, Wandhalterung, Labortischstütze, drei AA-Batterien, einem Adapter und einem Traceable® Kalibrierzertifikat.