VWR® Traceable®, RTD-Thermometer mit Kalibrierung
Lieferant: VWR Collection
620-1970EA 500 EUR
620-1970
VWR® Traceable®, RTD-Thermometer mit Kalibrierung
Thermometer Digitalthermometer
Modernste Raumfahrttechnik mit Platin für eine hohe Leistung.
  • Hohe Präzision dank Platin-Temperaturfühler
  • Robustes, wasserdichtes IP 67-Gehäuse
  • Vielseitig einsetzbar durch Timer- und Alarm-Funktionen
  • Inklusive NIST-rückführbarem Zertifikat von unserem A2LA-akkreditierten (1750.01) Kalibrierlabor
RTD thermometer features a wide –148 to 572 °F and –100 to 300 °C temperature range. The resolution is 0,01 °C across the entire temperature range. This meter features Min/Max memory/HOLD functions and a green and red light HACCP indicator.
Jedes Traceable® Produkt wird zur Gewährleistung der Genauigkeit mit einem individuell nummerierten Traceable® Zertifikat von unserem Kalibrierlabor, das von der A2LA nach ISO/IEC 17025:2005(1750.01) akkreditiert wurde, geliefert. Es bestätigt die Rückführbarkeit der Messungen auf die SI-Einheiten durch NIST oder andere anerkannte nationale Messinstitute (NMI), die Unterzeichner des CIPM-Abkommens über die gegenseitige Anerkennung (Mutual Recognition Agreement) sind. Jedes Produkt durchläuft ein strenges Prüfverfahren, bevor es den Namen Traceable tragen darf, und spart somit Zeit und Geld, da es nicht separat kalibriert werden muss.
Gewicht: 270 g
Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001; A2LA-Akkreditierung gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards.
Standards: NIST-rückführbarer Kalibrierbericht.
Zubehörinformationen: This thermometer is a battery-operated thermometer, however, it does have a port for a AC adapter (see accessories).
Lieferumfang: Platin-Temperaturfühler, 9-Volt-Batterie und NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat mit Daten.