Sonde für Temperatur und Feuchte
Lieferant: Testo
0572.6174
620-1973EA 254 EUR
620-1973
Sonde für Temperatur und Feuchte
Temperaturfühler
Die dünne Feuchte-/Temperatursonde eignet sich zur Messung von Temperatur und relativer Feuchte in Lager- und Arbeitsräumen. Der außergewöhnlich kleine Durchmesser von 4 mm ermöglicht auch Messungen in kleinen Löchern und engen Durchgängen.
  • Misst Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit schnell und zuverlässig
  • Sonde mit außergewöhnlich kleinem Durchmesser von 4 mm
  • Messbereich: Luftfeuchtigkeit 0 bis 100 % relative Luftfeuchtigkeit; Temperatur 0 bis +40 °C
Die dünne Feuchte-/Temperatursonde kann für Langzeitmessungen installiert werden. Die Sonde kann z. B. mit einer PG-Verschraubung oder einer Klemme installiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Feuchtesensor zur Messung der relativen Feuchte ist langzeitstabil, kondensationsbeständig und rückführbar auf internationale Feuchtestandards wie ILAC, PTB und NIST. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.