Ideal für die Qualitätskontrolle, Routineüberwachung, Messung von Temperaturen in Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, chemischen Lösungen, Böden, Wasserbädern, Öfen, Inkubatoren, Erdölprodukten, Lebensmitteln und Abwasser. Sie können die höchsten und niedrigsten Temperaturwerte über jeden beliebigen Zeitraum sofort über die Speichertaste abrufen. Edelstahl-Thermoelementfühler Typ K für jeden Fühler Typ J, K oder T.
- Computer-Ausgang ermöglicht den Anschluss des Thermometers an einen Computer oder Datenlogger zum Erfassen und Speichern der Messwerte
- Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung: Werte können sogar bei schlechten Lichtverhältnissen abgelesen werden
- Countup-Timer ermöglicht eine relative Zeitmessung während der Temperaturmessung und der Speicherung der Min./Max.-Werte
HINWEIS: Werte gelten für den mitgelieferten Edelstahlfühler. Das Thermometer kann mit den entsprechenden Fühlern, die separat bestellt werden müssen, Temperaturen von –200 bis +1370 °C messen.
Standards: Traceable to NIST plus conform to International Temperature Standard, ITS-90. Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Lieferumfang: Wird mit einem Fühler, einer 9-V-Batterie und einem Traceable®-Kalibrierzertifikat geliefert.