VWR® Traceable®, Digitales Full-Scale-Thermometer
Lieferant: VWR Collection
620-2006EA 230 EUR
620-2006
VWR® Traceable®, Digitales Full-Scale-Thermometer
Thermometer Digitalthermometer
Wasserfeste Ausführung zur Verwendung im Labor oder in sehr schwierigen Umgebungen. Das Gehäuse dieses Thermometers hält Schmutz, Staub, Dämpfe und Wasser ab. Ein schneller Mikroprozessor aktualisiert die Anzeige zwei Mal pro Sekunde.
  • Extra große Zahlen (16 mm), aus zwei Metern Abstand lesbar
  • Minimum- und Maximum-Messwerte werden jederzeit aufgezeichnet
  • Alarm in 1,0 °C-Schritten über oder unter dem eingestellten Wert
  • Timer: 23 Stunden 59 Minuten bis 1 Minute
  • 'HOLD'-Taste zum Einfrieren eines Wertes
Fühler Typ K und Kabel (L×Ø: 1200×1,5 mm).
Traceable to NIST.
Standards: Rückführbar auf NIST. Gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit Schutzhülle und ausklappbarem Ständer, Traceable Kalibrierzertifikat, drei AAA-Batterien und Fühler mit kurzer Reaktionszeit (620-2012) geliefert.
Bitte beachten Der Standard-Fühler, der im Lieferumfang enthalten ist, kann Messungen im Temperaturbereich von −40 bis 250 °C vornehmen.