VWR® Traceable®, Digitales Mini-Thermometer
Lieferant: VWR Collection
620-2055EA 74.9 EUR
620-2055
VWR® Traceable®, Digitales Mini-Thermometer
Thermometer Digitalthermometer
Kleines, leistungsstarkes Thermometer, das Messwerte in °F und °C anzeigt. Der Fühler kann eingesetzt werden, um die Temperatur in Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfesten Stoffen zu messen. Externer Fühler aus Edelstahl (Lר: 178×3,5 mm) mit 45-cm-Kabel.
  • Edelstahlfühler ist weitgehend chemikalienbeständig
  • Dank Visitenkartengröße perfekt überall mitnehmbar: Passt in einen Werkzeug- oder Aktenkoffer oder in eine Manteltasche
  • Drei-Schalter Betrieb: „HOLD“-Taste, Ein/Aus-Taste und Taste zum Wechseln zwischen °C/°F
Lieferumfang: Wird mit einem Traceable-Kalibrierzertifikat und Silberoxid-Batterie für ein Jahr Betriebsdauer geliefert.