VWR® Traceable®, Digitalthermometer mit Datenprotokollspeicher
Lieferant: VWR Collection
620-2094EA 90.3 EUR
620-2094
VWR® Traceable®, Digitalthermometer mit Datenprotokollspeicher
Thermometer Digitalthermometer
Dieses wasserdichte Thermometer erfasst zehn Temperaturmesswerte, zeichnet sie im Speicher auf und ruft sie auf Befehl ab. Perfekt für Lebensmittel-, landwirtschaftliche, petrochemische und pharmazeutische Anwendungen. Die wasserdichte Konstruktion ermöglicht die Verwendung in Nasslaboren, abspülbaren Bereichen, und im Freien.
  • Minimum-/Maximum-Messwerte über jeden beliebigen Zeitraum
  • 'HOLD'-Funktion friert die Anzeige zur Erfassung der Temperatur ein
  • Alarm für zu hohe und zu niedrige Temperaturen kann in 1-Grad-Schritten programmiert werden
  • Kann bis zu 10 Temperaturmessungen speichern und abrufen
Edelstahlfühler (L×Ø: 190,5×6,4 mm) mit 81,3-cm-Kabel.
Standards: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit Batterie und Traceable®-Kalibrierzertifikat geliefert.