VWR® Traceable®, Mikro-Infrarotthermometer
Lieferant: VWR Collection
620-2102EA 77.3 EUR
620-2102
VWR® Traceable®, Mikro-Infrarotthermometer
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Thermometer erfasst die Temperatur flüssiger, fester und halbfester Oberflächen in weniger als einer Sekunde. Die nicht-invasiven, „berührungslosen“ Temperaturmessungen eignen sich für die Lebensmittelzubereitung, Biowissenschaften, Reinräume, und andere schnelle Prüfungen.
  • „HOLD“-Funktion
  • Abstrahlung von 0,95
  • Sichtfeld von 1:1
  • Nur maximale/nur minimale Messwerte
  • Dauerbetriebsmodus und Batteriewechselalarm
Lieferumfang: Wird mit einem Traceable® Kalibrierzertifikat, Soft-Touch-Tasten, aufklappbarem Ständer, Schlüsselanhänger und einer Batterie (CR2032: 139-2267) für 40 Stunden Betriebsdauer geliefert.