VWR® Traceable®, Infrarot- und Einstechthermometer
Lieferant: VWR Collection
620-2203EA 229 EUR
620-2203
VWR® Traceable®, Infrarot- und Einstechthermometer
Thermometer Digitalthermometer
Dieses benutzerfreundliche Infrarot-Thermometer vom Typ K erfasst die Temperatur in weniger als einer Sekunde.
  • Messoptik von 12:1
  • Emissionsgrad einstellbar von 0,1 bis 1,0 in Schritten von 0,01 °C
  • Über die Minimum-/Maximum-Funktion kann der niedrigste bzw. höchste Messwert jederzeit abgerufen werden
  • Speicher zum Abrufen erfasster Temperaturen, zeigt den durchschnittlichen Wert aller Messungen sowie den Unterschied zwischen zwei Messwerten an
  • Akustische, einstellbare Alarme für Messwerte außerhalb des Bereichs, „Hold“-Funktion zum Einfrieren der Anzeige
  • Kabellänge: 3 m
W×D×H: 178×70×38 mm
Lieferumfang: Lieferung inkl. Traceable® 3-Punkt-Kalibrierungszertifikat (bei 35, 50 und 150 °C (IR)), Fühler Typ K (−40 bis +250 °C) und Batterien mit Anzeige für niedrigen Ladestand.