VWR® Traceable® excursion trac, Thermometer mit Datenlogger
Lieferant: VWR Collection
620-2204EA 236 EUR
620-2204 620-2205 620-2206 620-2207 620-2208 620-2209 620-2210
VWR® Traceable® excursion trac, Thermometer mit Datenlogger
Thermometer Digitalthermometer
Diese hochpräzisen Thermometer mit Datenprotokollierung sind für die Temperaturüberwachung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren konzipiert.
  • Alarme bei Über-/Unterschreiten und Zeitstempel
  • Vom Benutzer festgelegte Zeitintervalle von 1 Minute bis 24 Stunden
  • Bis zu 10 Alarmereignisse werden gespeichert
  • Entspricht aktuellen CDC-Anforderungen an Impfstofflagerung und -überwachung
  • Rollierender Speicher: Die aktuellsten 525.600 Temperaturwerte werden immer gespeichert
  • Speicher kann gelöscht werden, nachdem die
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable