VWR® Traceable®, Thermo-Hygrometer mit Taupunktmessung und Feuchtkugel
Lieferant: VWR Collection
620-2278EA 124 EUR
620-2278
VWR® Traceable®, Thermo-Hygrometer mit Taupunktmessung und Feuchtkugel
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Dieses Gerät mit internem Sensor dient der Messung der relativen Feuchte (RH) und Temperatur.
  • Zeigt aktuelle oder Maximum-/Minimum-Werte an
  • Alarme für Unter- und Überschreitung können für alle vier Messwerte in Schritten von 0,1 eingestellt werden
  • Alarm ertönt für eine Minute und eine rote LED blinkt, bis die Anzeige wieder in einen alarmfreien Zustand zurückkehrt
Standards: Rückführbar auf NIST-Standards. Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit einem Ständer, einer Wandhalterung, zwei AA-Batterien und einem Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.