VWR® Traceable®, Digitales Kühlschrankthermometer
Lieferant: VWR Collection
620-2302EA 33.7 EUR
620-2302
VWR® Traceable®, Digitales Kühlschrankthermometer
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Thermometer ist für die Überwachung der Temperatur in Lagerräumen, Labors, Büros und Abzügen konzipiert. Im Lieferumfang ist Befestigungsmaterial für eine flexible Positionierung enthalten.
  • Leicht ablesbare LCD-Anzeige
  • Wechsel zwischen °F und °C
  • Aktualisierung alle 30 Sekunden
Standards: Rückführbarkeit nach ISO/IEC 17025 zertifiziert und Standards nach NIST.
Lieferumfang: Wird mit Saugnapf, VELCRO®-Befestigungselement, Silberoxid-Batterie und Traceable®-Kalibrierzertifikat geliefert.