Food Thermometer, HACCP, TLC 700
Lieferant: EBRO
1340-5735
620-2317EA 56 EUR
620-2317
Food Thermometer, HACCP, TLC 700
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Klapp-Thermometer eignet sich für die schnelle und präzise Temperaturkontrolle etwa beim Wareneingang, für die Speisenausgabe, für Cateringfirmen, die Lebensmittelindustrie und den Handel, aber auch zur Überwachung der Temperaturen im Kühlhaus oder im Labor. Der einklappbare Einstechfühler dient zur Messung der Kerntemperatur vor allem von Lebensmitteln.
  • Robust and shock-resistant
  • Long battery life
  • Small, safe, always with you - for perfect temperature control
  • Two-point factory calibration protocol at –20 and 0 °C
Batterie: Lithium-Knopfzelle 3 V, Typ CR 2032
Standards: Tests, Leistung, Tauglichkeit: EN 13485
Periodische Überprüfung und Kalibrierung: EN 13486
Gemäß Standard DIN 13485