Temperaturlogger, Serie Mini
Lieferant: Askey Dataloggers
MP-ST-N-8-L
620-2354EA 137 EUR
620-2354
Temperaturlogger, Serie Mini
Datenlogger
Diese iMini und iMini Plus Temperaturlogger können während des Transports von empfindlicher Ladung, bei der Lagerung von verderblichen Waren und bei der Überwachung von gekühlten Lebensmitteln verwendet werden.
  • Große LCD-Anzeige
  • Aufzeichnung in Echtzeit
  • Können entweder direkt auf Tastendruck oder mit einer Verzögerung von 0 bis 255 Minuten gestartet werden
Devices have a 1 m cable that connects the stainless steel temperature probe to the data logger. Available as a single-trip or multi-use unit.
W×D×H: 80×57×18 mm
Standards: ISO9001:2008, RoHS, EN12830.
Lieferumfang: Die Software muss separat bestellt werden. Fühler (Lר: 80×4,5 mm) und Kabel (1 m) nur für 620-0245.