Mehrfach verwendbare Temperatur- und Feuchtelogger, testo 184 H1
Lieferant: Testo
0572.1845
620-2361EA 173 EUR
620-2361
Mehrfach verwendbare Temperatur- und Feuchtelogger, testo 184 H1
Datenlogger
Der testo 184 H1 Temperatur- und Feuchtelogger ist ideal für die Überwachung während dem Transport gekühlter und tiefgefrorener Lebensmittel geeignet. Mit den integrierten Konfigurationen, Berichten und Kalibrierzertifikaten erleichtert der 184 H1 die Transportüberwachung und Dokumentation sensibler Güter.
  • PDF-Berichte ermöglichen den schnellen Zugriff auf nicht korrumpierbare Dokumentation ohne installierte Software
  • Dank des integrierten elektronischen Kalibrierzertifikats entfällt der Aufwand für die Aufrechterhaltung der Rückverfolgbarkeit
  • Einfache Konfiguration auf jedem Computer mit vorinstallierten Dateien, klare Alarmanzeige
  • Das große, gut lesbare Display zeigt die Messwerte in Echtzeit an
  • Eine LED-Statusleuchte warnt, wenn bestimmte Grenzwerte überschritten wurden
Standards: IP 30 - ISO 9001:2008, FDA 21 CFR Part 11, EN 12830 und HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Internationale Konformität.
Lieferumfang: Lieferung mit austauschbarer, langlebiger Batterie, bis zu 500 aufeinanderfolgende Tage verwendbar.