Funk-Temperatur-Logger EBI 25-TX
Lieferant: EBRO
1340-6204 1340-0025
620-1919EA 638 EUR
620-1919 620-2383
Funk-Temperatur-Logger EBI 25-TX
Datenlogger
EBI 25-TX zur drahtlosen Überwachung von Temperaturmessungen stellt sicher, dass verderbliche Güter jederzeit unter den richtigen Bedingungen produziert und gelagert werden. Es überwacht und überträgt die Daten in Echtzeit an eine Schnittstelle (Basisstation) und von dort an den gewünschten Server oder PC.
  • Hohe Präzision
  • Austauschbarer Fühler
  • Großer Temperaturbereich
  • Vermeiden Sie den Verlust von Waren
  • Einfache Handhabung, vom Benutzer austauschbare Batterie
  • Automatische Dokumentation
  • Weltweiter Zugriff auf die Messdaten
EBI 25-TX ermöglicht die kontinuierliche Überwachung temperaturempfindlicher Güter wie Blutplasma oder Medikamente in der Pharmaindustrie, Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung und andere Messungen in Kühlkammern, Reinräumen und Inkubatoren. Hat einen Lagertemperaturbereich von –40 bis +70 °C.
Kalibrierpunkte: –80 °C, 0 °C und +134 °C (Werkskalibrierzertifikat)
Standards: Entspricht den HACCP-Richtlinien; GAMP- und GxP-Konformität; FDA 21 CFR Part 11-Funktionalität. Schutzklasse IP 67.
Lieferumfang: Wird mit einer austauschbaren 3,6-Volt-Batterie geliefert, bis zu 5 Jahre Lebensdauer bei einer Messung im 15-Minuten-Takt und stündlicher drahtloser Kommunikation. Winlog.Wave-Software ist auf Anfrage erhältlich.