Testo 805i Infrarot-Thermometer sowie Heizungs-, Schimmel- und VAC-Sets, mit Smartphone-Bedienung
Lieferant: Testo
0560.1805
620-2399EA 102 EUR
620-2399
Testo 805i Infrarot-Thermometer sowie Heizungs-, Schimmel- und VAC-Sets, mit Smartphone-Bedienung
Thermometer Digitalthermometer
Die testo Smart Probes App bietet höchste Mobilität und Effizienz bei der Messung der Temperatur. Die Fühler können drahtlos (via Bluetooth®) über das eigene Smartphone oder Tablet betrieben werden (die testo Smart Probes App ist als kostenloser Download verfügbar).
  • Erleichtert die Messung der Temperatur
  • Anzeige von bis zu sechs Smart Probes gleichzeitig
  • Die App visualisiert schnell Veränderungen der Messwerte – in einem Diagramm oder einer Tabelle
  • Vorgespeicherte Menüs für spezifische Anwendungen
  • Volumenstrommessung in den Rohrleistungen/an Auslässen; berührungslose Infrarot-Temperaturmessung mit schneller Bilddokumentation inkl. Messwert und Messfleckmarkierung
  • Messdaten können durch Bilder, die mit der App erstellt wurden, ergänzt und sofort als PDF oder Excel-Datei versandt werden
  • Platzsparend und leicht zu transportieren
Thermometer testo 805i:
Das testo 805i Smart Probe ist ein Infrarot (IR)-Thermometer, das berührungslose Temperaturmessungen liefert; Ideal zum Überprüfen von Trennschaltern, Motoren, Kanälen und Registern aus der Ferne. Der Messbereich wird durch ein kreisförmiges Lasermuster angezeigt, das eine genaue Zielmessung gewährleistet. Berührungslose Messung der Temperatur. Optik Zielgröße (10:1). Der durch ein kreisförmiges Lasermuster angezeigte Messbereich gewährleistet genaue Beurteilungen. Mit der Smartphone-App lassen sich Fotos inklusive Temperaturwert und Lasermarkierung erstellen und dokumentieren.
testo Heizungs-Set:
Set für Druck und Temperaturmessungen auf Heizsystemen. Alle Messgeräte zur berührungslosen Temperaturmessung und Messung der Vor- und Rücklauftemperatur sowie des Gasfließdrucks.
testo Schimmel-Set:
Schimmelgefahr frühzeitig erkennen mit der testo Smart Probes App.
testo VAC-Set:
Set für die Wartung von Lüftungs- und Klimaanlagen. Zur Messung von Luft- und Oberflächentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit und Volumenstrom.
Bestellinformation: Thermometer und Sets werden separat verkauft.
Lieferumfang: Thermometer testo 805i wird mit Batterien und Werkskalibrierprotokoll.
Heizungs-Set enthält testo 115i Zangenthermometer, testo 510i Differenzdruckmessgerät und testo 805i Infrarot-Thermometer im testo Smart Case.
Schimmel-Set enthält testo 605i Thermohygrometer und testo 805i Infrarot-Thermometer im testo Smart Case.
Das VAC-Set enthält das Thermohygrometer testo 605i, das Thermoanemometer testo 405i, das Flügelradanemometer testo 410i und das Infrarot-Thermometer testo 805i im testo Smart Case.
Bitte beachten Hinweis: Erfordert ein Mobilgerät mit Bluetooth 4.0