Kabellose Temperatur-Datenlogger AiroSensor T
Lieferant: SenseAnywhere
0630125977422 0630125977439 0630125977446 0630125977453
620-2450EA 145 EUR
620-2450 620-2451 620-2446 620-2448
Kabellose Temperatur-Datenlogger AiroSensor T
Datenlogger
Präziser, wartungsfreier, kabelloser Temperatur-Datenlogger für die stationäre Verwendung und beim Transport. Optimal für Umgebungen mit hoher Feuchte, schnellen Temperaturschwankungen und Kondensation.
  • Setzt hohe Maßstäbe bei Temperaturüberwachung und Datenloggen
  • Kompakt und robust: Ein ultraschallgeschweißtes PC-ABS-Gehäuse, das wasserfest ist (IP 67) und etwas mehr als 2×3×4 cm misst
  • Ersetzt USB-Logger in der Kühlkette durch eine automatische Lösung zur kabellosen Datenerfassung
  • Bis zu 600 m Reichweite
  • Direkt installierbar, hält ein Leben lang
  • Keine
More Product Information