Temperatur-Datenlogger-Starter-Set, TL-1D
Lieferant: ROTRONIC INSTRUMENTS
TL-1D-SET
620-2465EA 73 EUR
620-2465
Temperatur-Datenlogger-Starter-Set, TL-1D
Datenlogger
Dieser Temperaturlogger ist ideal, um Temperaturen bei Lebensmittelherstellung, -lagerung und -transport zu messen und aufzuzeichnen. Temperaturbereich: –20 bis +70 ° C.
  • Kompakte Bauform mit hohem IP-Schutz
  • Sehr lange Batterielebensdauer (bis zu 3 Jahren bei einem Speicherintervall von 5 Minuten)
  • Programmierbare Start- und Stoppzeit mittels HW4-Software
  • Inkl. HW4-lite Programmier- und Analysesoftware
  • Übersichtliche LCD-Anzeige mit optischem Alarm
  • MIN-/MAX-/AVG-Funktionen über Keypad
Die gespeicherten Werte sind mit der HW4-lite-Software für den Download verfügbar. Nach dem Download der gespeicherten Daten ist es möglich, die Werte graphisch darzustellen. Über die HW4-Software können Speicherintervall, Loggingmodus, Alarme oder weitere Funktionen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die Software erstellt automatisch einen Standard-PDF-Report mit graphischer Darstellung und Statistik. Folgende Werte der aufgezeichneten Messungen werden angezeigt: Minimaler, maximaler und durchschnittlicher Wert (innerhalb einer eines festgelegten Zeitraums oder zur Zeit des Alarms), Standardabweichung, durchschnittliche kinetische Temperatur), Anzahl der Messwerte, Gesamter Zeitraum des Messwertes überschritten.
Freely selectable logging interval, 30 s to 24 hour. Integrated clock enables timestamp for every measurement.
Standards: Conforms to FDA 21 CFR Part 11/ GAMP5, EN 12830 certified.
Lieferumfang: Set mit Datenlogger, Softwarelizenz für HW4-lite, USB-Kabel und Werks-Kalibrierschein.