Diese Datenlogger werden zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Gefrierschränken, Kühlschränken, Lagerräumen und Arbeitsumgebungen eingesetzt. Diese WLAN-Datenlogger zeichnen in definierten Abständen zuverlässig Daten auf und übertragen die Messwerte direkt per WLAN in die testo Cloud.
- Die in der Cloud gespeicherten Messwerte können überall und jederzeit mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC ausgewertet werden
- Das Display informiert über aktuelle Messwerte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batterielebensdauer
- Batterien haben eine Lebensdauer von 24 Monaten und können vom Benutzer ausgetauscht werden
Lagertemperatur: −40 bis +70 °C
Aufzeichnungsintervall: Basic: 15 Minuten (fix); Fortgeschritten: 1 Minute bis 24 Stunden (flexible)
Standards: Entspricht HACCP International DIN-EN 12830 (Saveris 2-T1/Saveris 2-T2/Saveris 2-Set)
Lieferumfang: Lieferung mit USB-Kabel, Wandhalterung, Batterien und Kalibrierprotokoll. Freier Zugang auf Testo Cloud (basic). Saveris 2-Set enthält zwei Temperaturfühler mit Flachbandkabel, zwei mit Glykol befüllbare Flaschen zur Temperatursimulation