VWR®, USB Datenlogging Barometer, Traceable® Memory Loc
Lieferant: VWR Collection
620-2632EA 433 EUR
620-2632
VWR®, USB Datenlogging Barometer, Traceable® Memory Loc
Barometer
Das VWR® Traceable® Memory Loc Barometer mit Datenlogger und USB-Schnittstelle überwacht gleichzeitig Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das Gerät kann in Umgebungen verwendet werden, die 21 CFR 11 entsprechen müssen.
  • Speicherkapazität für 819.150 Messwerte für Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Rohdaten werden gesperrt und können am Basisgerät nicht gelöscht/geändert werden; Daten können nach dem Speichern nicht gelöscht werden
  • Kalibrierpunkte: 25 °C für Temperatur, 50% rF für relative Luftfeuchtigkeit und 650, 850 und 1000 mbar für Luftdruck
  • Überwacht den Luftdruck, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in vom Anwender einstellbaren Aufzeichnungsintervallen von 1 Minute bis 12 Stunden
  • Barometer verfügt über eine Höhenkompensation zur Meeresspiegel-Anpassung des Luftdrucks vor Ort in einem Bereich von −100 bis +2500 m
  • Statusanzeigen: Batterie schwach, Speicheranzeige in Prozent (gerundet auf 0,1%), Anzahl der Tage bis der Speicher unter Verwendung des aktuellen Aufzeichnungsintervalls voll ist, USB-LCD-Symbol für Download-Status von Daten, blinkende LCD-Symbole und akustische Alarme
Alarm bei Werten außerhalb des Bereichs und Zeit-/Datumsstempel: Individuelle Einstellungen können für alle drei Parameter (Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur) programmiert werden. Mit der Alarmverfolgung werden jedes Alarmereignis, der Zeitpunkt des Ereignisses und der Zeitpunkt der Wiederherstellung der Normalwerte gespeichert. Der Alarmstatus wird über optische LEDs, akustische Alarme und blinkende LCD-Segmente angezeigt. Es können Daten von bis zu 30 verschiedenen Alarmereignissen abgerufen werden, wobei das neueste Ereignis auf dem Display angezeigt wird.
Smart-Alarm zeigt an, wenn Werte außerhalb eines bestimmten Bereichs liegen: Wenn Luftdruck-, Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitswerte außerhalb eines bestimmten Bereichs erkannt werden, löst Smart-Alarm einen Alarm aus. Der visuelle und akustische Alarm hält bis zur Bestätigung durch den Nutzer an, auch dann noch, wenn der Normbereich wieder erreicht ist.
USB-Datenübertragung: Dieses Barometer mit Datenlogging-Funktion ermöglicht die Übertragung aufgezeichneter Daten (als CSV-Dateien) vom Gerät auf einen PC/Mac über einen USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten). Eine spezielle Software ist nicht erforderlich. Der Speicher kann dann geleert werden. Jedes Gerät besitzt eine individuelle ID, durch die mehrere Geräte sicher am selben Ort verwendet werden können.
Datenlogger-Eigenschaften: Überwachung von Messwerten über Nacht, an den Wochenenden oder innerhalb beliebiger Zeiträume mit einem rollierenden Datenspeicher. Benutzerdefinierte Datenspeicherungsintervalle von 1 Messung/Minute bis zu 1 Messung/12 Stunden. Die Speicherkapazität erlaubt bei 1 Messung/Minute die Aufzeichnung über ein Jahr hinweg. Bei größeren Intervallen ist der Zeitraum länger. Auf dem LCD-Display werden die aktuellen Messwerte von Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit zusammen mit den niedrigsten und höchsten Messwerten aller drei Parameter angezeigt.
Standards: Mehrpunktkalibrierung auf einem einzeln nummerierten Traceable® Zertifikat. Dies gewährleistet Genauigkeit durch ein von der A2LA akkreditiertes Kalibrierlabor gemäß ISO/IEC 17025:2005 (1750.01). Es belegt die Rückführbarkeit der Messwerte auf SI-Einheiten durch NIST oder andere anerkannte nationale Messinstitute (NMI), die Unterzeichner des Abkommens für gegenseitige Anerkennung des CIPM (International Committee for Weights and Measures, Internationales Komitee für Gewichte und Maße) sind.
Lieferumfang: Wird mit Ständer, VELCRO®, Magnetstreifen, Wandhalterung, Universal-Wechselstromadapter, Traceable® Zertifikat und Batterien geliefert.
Bitte beachten * Zeigt den Luftdruckwert an
** Zeigt den Temperaturwert an
*** Zeigt den Luftfeuchtigkeitswert an