Bei dem HygroPalm HP32 handelt es sich um ein vielseitiges Handmessgerät, das mit allen HC2A- und HC2-Fühlern von Rotronic kombinierbar ist. Das Gerät misst relative Feuchte und Temperatur, kann sämtliche psychrometrische Berechnungen ausführen und den Messwert loggen.
Anwendungen: Feldüberprüfung und Stichproben im Bereich HVAC, Gebäude-Management-Systeme, Agrar- und Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie.
- Relative Feuchte, Temperatur und psychrometrische Berechnungen
- Grafische Messwertdarstellung für bis zu 4 Werte
- Frei einstellbarer visueller und akustischer Alarm für jeden Wert
- Speicher für 64,000 Datenpunkte mit programmierbarem Aufzeichnungsintervall
- Langlebiger Akku (bis zu 48 h bei einem Aufzeichnungsintervall von 30 s)
- Berechnungsmethode: WMO-Standard
Psychrometrische Berechnungen:
Tau-/Frostpunkt (Dp/Fp)
Feuchtkugeltemperatur (Tw)
Enthalpie (H)
Wasserdampfdichte (Dv)
Spezifische Feuchte (Q)
Gewichts-Mischungsverhältnis (R)
Wasserdampfdruck (E)
Sättigungsdampfdruck (Ew)
Wasserdampfsättigungsdichte (SVD)
Kompatibel mit allen HC2- und HC2A-Fühlern sowie HW5-Software.
Bestellinformation: HW5 software is no longer available. Please download the latest software HYGROSOFT, which can be used without a key.
Lieferumfang: The HygroPalm HP32 is delivered with soft case and micro-USB cable (computer connection and battery charging). The probe is not included.