Datenlogger zur Überwachung der Raumluftqualität, Testo 160 IAQ
Lieferant: Testo
0572.2014
620-2693EA 622 EUR
620-2693
Datenlogger zur Überwachung der Raumluftqualität, Testo 160 IAQ
Datenlogger
Wir verbringen einen Großteil unserer Zeit drinnen – in unseren Wohnungen, am Arbeitsplatz oder in öffentlichen Gebäuden. Eine schlechte Raumluftqualität kann bestimmte Gesundheitsprobleme auslösen; Schimmel- und Pilzbefall kann Allergien und Asthma auslösen; Hohe CO₂-Konzentrationen können Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme verursachen. Regelmäßige Messungen der Raumluftqualität und der Behaglichkeit an Arbeitsplätzen ermöglichen eine exakte Einstellung des Raumklimas und verringern das Risiko krankheitsbedingter Personalausfälle. Die Messung der Luftqualität und des Komfortniveaus in Innenräumen führt daher auch zu einer besseren Leistung des Personals.
  • Innentemperatur-, Feuchtigkeits-, CO₂-Konzentrations- und Atmosphärendrucksensoren
  • Längere Batterielebensdauer und Alarmfunktion für kritische Werte
  • Zentrale Betriebszentrale zur Überwachung, Dokumentation und Verwaltung aller Messstellen
  • Sicherer Schutz Ihrer Messdaten vor unbefugtem Zugriff Dritter
  • Zwei Lizenzpakete (Basic, Advanced) mit unterschiedlichem Funktionsumfang (bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen)
  • Automatische Speicherung Ihrer Messwerte, alle Messdaten sind ständig verfügbar
Messparameter: Temperatur, Feuchtigkeit, CO₂ Konzentration, Druck. Perfekte Datenspeicherung in der Testo-Cloud, Echtzeit-Alarm per E-Mail oder SMS (optional in Verbindung mit Advanced-Lizenz).
Auf dem Logger-Display können folgende Werte abgelesen werden:
bei Netzbetrieb: CO₂-Konzentration und abwechselnd Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Luftdruckwerte werden nicht auf dem Logger-Display angezeigt, sind jedoch in der Cloud verfügbar
Im Batteriebetrieb: CO₂-Konzentration und Temperatur. Die Daten zur Luftfeuchtigkeit werden nicht angezeigt – denn das sorgt für längere Akkulaufzeiten
Ideal zur Überwachung der Raumluftqualität unter Umgebungsbedingungen wie integrierte Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2 und Luftdruck, Ampelprinzip zur Anzeige der Luftqualität, Datenverwaltung über Testo-Cloud.
Lieferumfang: Im Lieferumfang sind Funk-Datenlogger testo 160 IAQ, Inklusive kostenlosem Cloud-Zugang (Basic-Funktionalität), USB-Netzteil, USB-Schnittstellenkabel, Wandhalterung inklusive Werkzeug und Klebestreifen, QR-Code Sticker, Kalibrierprotokoll und Kurzanleitungen.