CO₂-Set mit Bluetooth®, Testo 440
Lieferant: Testo
0563.4405
620-2700EA 770 EUR
620-2700
CO₂-Set mit Bluetooth®, Testo 440
Datenlogger
Die CO₂-Sonde mit Bluetooth® ist mit einem klar strukturiertem Messmenü für Langzeitmessung und parallele Bestimmung der CO₂-Konzentration, Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur in Innenräumen ausgestattet.
  • Wird hauptsächlich zur Beurteilung der Luftqualität in Innenräumen verwendet
  • Präzise Messung
  • Praktische kabellose Sonde, interner Datenspeicher und USB-Anschluss zum Datenexport
Absolutdruck-Kompensation, Berechnung von Feuchtkugeltemperatur, Taupunkt und Absolutfeuchte. Das Strömungs- und IAQ-Messinstrument kann mit einer großen Auswahl an digitalen Sonden erweitert werden.
Besonders geeignet für Turbulenzgradmessung nach EN ISO 7730 / ASHRAE 55, Komfort und höchste Flexibilität für Kanal- und Auslassmessungen, Fühlerpalette für Reinräume und Labore
Lieferumfang: Lieferung mit testo 440 Strömungs- und IAQ-Messinstrument, drei × AA-Batterien, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll (TEST0560.4401), CO₂-Sonde mit Bluetooth®, inklusive Temperatur- und Feuchtesensor (bestehend aus CO₂-Sondenkopf und Bluetooth®-Handgriff); vier × AA-Batterien, Tischständer sowie Kalibrierprotokoll (TEST0632.1551), Basiskoffer für testo 440 und eine Sonde.
Bitte beachten Bitte setzen Sie die Sonde nicht in betauenden Atmosphären ein. Für kontinuierliche Anwendungen in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
> 80% RH bei ≤ 30 °C für > 12 h
> 60% RH bei > 30 °C für > 12 h