VWR®, Kalibrierte elektronische Thermometer mit Edelstahlfühler
Lieferant: VWR Collection
620-0916EA 70.6 EUR
620-0916 620-2343 620-2709 620-2710
VWR®, Kalibrierte elektronische Thermometer mit Edelstahlfühler
Thermometer Digitalthermometer
Diese hochpräzisen Digitalthermometer mit chemikalienbeständigen Fühlern sind für die Überwachung der Temperatur von Pharmazeutika, Impfstoffen, Chemikalien, Blut und Blutprodukten, Lebensmitteln usw. konzipiert.
  • Funktionen: Aufzeichnung von bis zu 10 Ereignissen, Minimum-/Maximum-Temperaturmesswerte, Timer und Alarm
  • Kalibrierpunkte: 0, 100 °C
Standards: Rückführbar auf NIST, einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung, ISO/IEC 17025:2005.
Lieferumfang: Wird mit akkreditierter Kalibrierdokumentation, mehrsprachiger Anleitung (Englisch,More Product Information