tempmate®-M2T Mehrfach-Temperatur-Datenlogger
Lieferant: tempmate
M2T-000
620-2826EA 46.8 EUR
620-2826
tempmate®-M2T Mehrfach-Temperatur-Datenlogger
Datenlogger
Mehrfach-Temperatur-Datenlogger zur zuverlässigen und kostengünstigen Überwachung der Kühlkette. Zur Temperaturaufzeichnung mit internem oder externem Temperatur- und Feuchtesensor, Multifunktionsdisplay und automatischer PDF-Berichterstellung.
  • Produktbezogene Temperaturüberwachung entlang der gesamten Kühlkette
  • Kostengünstig und zuverlässig
  • Intelligentes Design, intuitive Bedienung
  • Wasserdicht und lebensmittelverträglich
  • Kostenlos verfügbare Software zur individuellen Logger-Konfiguration
  • Detaillierter Bericht im PDF-Format mit Grafik und Tabelle
  • Multifunktionsdisplay mit Batterieanzeige
tempmate.®-M2 Logger sind speziell für die Temperatur und/oder Feuchteüberwachung in pharmazeutischen Kühlkettenlogistiken konzipiert. Als vorprogrammiertes Gerät kann tempmate.®-M2 sofort zur Steuerung Ihrer temperaturempfindlichen Einstellung verwendet werden. Der erstellte PDF-Bericht enthält detaillierte Informationen wie Datenkurve, jede einzelne Messung als Tabelle und statistische Informationen. Mit der optional kostenlos erhältlichen Software tempbase.®2 können Sie eine individuelle Logger-Konfiguration sicherstellen und auch eine detaillierte Datenanalyse bzw. Datenverwaltung ist möglich. Darüber hinaus ist das Gerät gemäß den Gefahrgutvorschriften der IATA nicht kennzeichnungspflichtig.
Standards: EN 12830, CE, RoHS.