tempmate.®-S2 Einweg-Temperatur- und Feuchtelogger
Lieferant: tempmate
S2H-000
620-2828EA 674 EUR
620-2828
tempmate.®-S2 Einweg-Temperatur- und Feuchtelogger
Datenlogger
Hervorragender Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Logger für die Einmalanwendung, zur verlässlichen Kühlkettenüberwachung. Integrierter USB-Anschluss und integrierte Software zur Erstellung von PDF- und CSV-Dateien.
  • Vorprogrammiert
  • Intelligentes Design, intuitive Bedienung
  • Wasserdichte und lebensmittelechte Verpackung
  • Keine zusätzliche Hardware oder Software erforderlich
  • Detaillierter PDF- und CSV-Bericht inklusive Grafik und Tabelle
  • Intelligente LEDs zur Statusüberwachung
  • Verlängerte Haltbarkeit von zwei Jahren
tempmate.®-S2 Logger sind speziell fürMore Product Information