Optischer Drehzahlmesser
Lieferant: Testo
0560.0460
620-3301EA 167 EUR
620-3301
Optischer Drehzahlmesser
Tachometer
Dieses Gerät eignet sich für optische Drehzahl-Messungen mit LED-Messpunktmarkierung.
  • Maximal-/Minimalwerte
  • Automatische Abschaltung
  • Betriebstemperatur bis zu 50 °C
  • Taschenformat, leicht und einfach verwendbar
  • Leicht ablesbar, hintergrundbeleuchtetes Display zur Verwendung bei allen Lichtverhältnissen
Dieses testo 460 U/min Messgerät ist ideal für Drehzahlmessungen an Ventilatoren, Wellen oder Motoren.
Lieferumfang: Lieferung mit Reflexmarken, Schutzkappe, Handgelenkschlaufe, Gürteltasche, Kalibrierzertifikat und zwei AAA-Batterien für 20 Stunden Betriebszeit.