Digitales Barometer, 511
Lieferant: Testo
0560.0511
620-3303EA 190 EUR
620-3303
Digitales Barometer, 511
Barometer
Druckmesser im Taschenformat. Praktisches, handliches und benutzerfreundliches Barometer zur Luftdruckmessung durch Eingabe der Höhe des Messorts über dem Meeresspiegel und zur Messung der Luftdruckerhöhung zwischen zwei Punkten. Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung.
  • Automatische Abschaltfunktion
  • Acht umschaltbare Druckeinheiten: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi
  • Barometrische Höhenmessung
Lieferumfang: Mit Schutzkappe, Handschlaufe, Gürteltasche, zwei Mignonzellen AAA Batterien für 500 Std. Betrieb (ohne Hintergundbeleuchtung).