Thermometer für Luft-/Infrarot-Oberflächenmessungen, testo 810
Lieferant: Testo
0560.0810
620-3306EA 93 EUR
620-3306
Thermometer für Luft-/Infrarot-Oberflächenmessungen, testo 810
Thermometer Digitalthermometer
Das testo 810 ermöglicht die Messung der Lufttemperatur und gleichzeitige kontaktfreie Messung der Oberflächentemperatur mit nur einem Gerät. Das Thermometer verfügt zudem über ein beleuchtetes Display.
  • Ein-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung mit 6:1-Optik
  • Anzeige der Differenz zwischen Luft- und Oberflächentemperatur
  • 'HOLD'-Funktion
  • Minimum/Maximum-Werte
  • Einstellbare Abstrahlung
Lasermessfleckmarkierung und NTC-Thermometer.
Lieferumfang: Wird mit Kalibrierprotokoll, Schutzkappe, Armgurt, Gürtelhalterung und 2-AAA-Batterien geliefert, die bei Betrieb ohne Displaybeleuchtung etwa 50 Stunden halten.