Taschen-Thermohygrometer, testo 606
Lieferant: Testo
0560.6060 0560.6062
620-3309EA 108 EUR
620-3309 620-3310
Taschen-Thermohygrometer, testo 606
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Diese testo Thermohygrometer handliches und einfach zu bedienendes Materialfeuchte-Messgerät im Taschenformat. Zum Messen der Holzfeuchte geeignet, stehen Kennlinien für Buche, Fichte, Lärche, Eiche, Kiefer und Ahorn zur Verfügung. Zum Auffinden von nassen Stellen an Baumaterialien wie Zement-Estrich, Beton, Gips, Anhydrid-Estrich, Zementmörtel, Kalkmörtel und Ziegel.
  • Präzise Messung der Feuchtigkeit in Holz
  • Kennlinien für unterschiedlichste Holzsorten und Baumaterialien
  • Halte-Funktion für komfortables Ablesen der Messwerte
  • Display-Beleuchtung
Das testo 606-2 Model misst Luftfeuchtigkeit und Temperatur zusätzlich zur Materialfeuchte. So können Sie Lager- und Trocknungsbedingungen ebenfalls ganz einfach überprüfen.
Das kompakte Feuchtemessgerät testo 606-1 misst den Feuchtigkeitsgehalt von Holz, Wänden und weiteren Baustoffen und passt bequem in jede Tasche. Es eignet sich optimal für Handwerker und Privatanwender, die professionelle Präzision schätzen.
Lieferumfang: Inklusive Feuchtemessgerät (für das entsprechende Modell), Schutzkappe, Gürteltasche, Kalibrierprotokoll und Batterien.