Anemometer, 405
Lieferant: Testo
0560.4053
620-3311EA 148 EUR
620-3311
Anemometer, 405
Anemometer
The 405 is a pocket anemometer with telescopic handle to facilitate the measurement of air flow, volume flow and temperature.
  • Easy measurements in ducts
  • Telescopic handle up to 300 mm
  • Volume flow calculation up to 99,990 m³/h
Das Anemometer hat ein fest montiertes Teleskop und ermöglicht die Messung von Luftströmung, Volumenstrom und Lufttemperatur. Der Messbereich für Strömung liegt zwischen 0 bis 10 m/s, Volumenströme werden bis 99 990 m3/h berechnet.
Dank ausziehbarem Teleskop (bis 300 mm) eignet sich das Thermoanemometer insbesondere für Strömungsmessungen im Lüftungskanal. Das beleuchtete Display lässt sich in verschiedene Positionen schwenken und sorgt für ein komfortables Ablesen der Messwerte. Einen wichtigen Praxisvorteil bietet die Kanalhalterung (im Lieferumfang enthalten). Mit ihr positionieren Sie das Teleskop optimal im Lüftungskanal und erzielen exakte Messergebnisse.
Da das Thermoanemometer testo 405 im Bereich zwischen 0 und 2 m/s besonders präzise misst, können Sie es auch zur Messung der Luftgeschwindigkeit in Räumen einsetzen. Niedrige Luftgeschwindigkeiten wie beispielsweise an undichten Fenstern werden mit dem Anemometer schnell lokalisiert und genau gemessen.
Integrierter Sensorschutz: Wenn Sie das Thermoanemometer testo 405 nicht im Einsatz haben, schützt die drehbare Schutzkappe den Strömungssensor vor mechanischer Belastung.
Lieferumfang: Lieferung mit Gürtelclip, einer Batterie und Gebrauchsanweisung.