Digitales Präzisionsthermometer, testo 112
Lieferant: Testo
0560.1128
620-3315EA 217 EUR
620-3315
Digitales Präzisionsthermometer, testo 112
Thermometer Digitalthermometer
Das hochgenaue Temperaturmessgerät eignet sich für amtliche Messungen im Lebensmittelbereich.
  • Akustischer Alarm mit einstellbaren Grenzwerten
  • Großes, beleuchtetes Display
  • Anzeigen und Speichern der Minimal und Maximal-Werte
Lagertemperatur: −30 bis +70 °C
Lieferumfang: Lieferung inklusive Kalibrierprotokoll und Batterien aber ohne Fühler.