Linolsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
62230-25ML-F
62230-5ML-F
62230-25ML-FEA
199
EUR
62230-25ML-F
62230-5ML-F
Linolsäure, Supelco®
Linolsäure
Formel:
C₁₈H₃₂O₂ Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –5 °C Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064241 CAS-Nummer: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Merck Index: 13,05527 |