Natriumchlorid 26% in wässriger Lösung, VOLUSOL®
Lieferant: VWR Collection
VWRS6241.9025EA 0 EUR
VWRS6241.9025 6241.9011
Natriumchlorid 26% in wässriger Lösung, VOLUSOL®
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Dichte: 1,195 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3