Lithiumcarbonat ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse), Puriss. p.a. ACS für die Mikroskopie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
62470-100G 62470-500G
62470-100GEA 50.63 EUR
62470-100G 62470-500G
Lithiumcarbonat ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse), Puriss. p.a. ACS für die Mikroskopie, Fluka™
Lithium carbonate
Formel: Li₂CO₃
Molecular Weight: 73.89 g/mol
Siedepunkt: 1.300 °C
Schmelzpunkt: 720 °C
Dichte: 2.110 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011084
CAS-Nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 101.0 %
Insoluble in HCl Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 10 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (ICP) ACS Max. 0.002 %
S-compounds (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 5 ppm