VWR®, Präzisionsbarometer
Lieferant: VWR Collection
628-0041EA 242 EUR
628-0041
VWR®, Präzisionsbarometer
Barometer
Barometer mit Dreifach-Skala für eine empfindliche Messung des atmosphärischen Drucks. Korrosionsbeständige Nickel-Chrom-Legierung.
  • Drei Skalen
  • Verstellbarer Zeiger zur Erfassung von Änderungen
  • Ansprechzeit von 1 bis 4 Stunden
Standards: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit Stellschraube zur Höhenanpassung (zur Verwendung bei Standorten bis 1000 m über NN), Tischständer mit Aussparung, Wandhalterung und Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.