Digitalmikroskop, DM-1802
Lieferant: MOTIC
DD99421201
630-0552EA 891 EUR
630-0552
Digitalmikroskop, DM-1802
Mikroskope
Dieses aufrechte Mikroskop ist für den Einsatz in Bildungs- und Forschungsprojekten konzipiert.
  • Leistungsstarke Optik, mechanische Qualität und modernes Design
  • LED Leuchte mit wiederaufladbaren Batterien für 50 Stunden laufende Anwendung
  • Für fortgeschrittenes Lernen dank Kamera und USB Interface
Bestellinformation: Inkl. Staubschutzhaube.