Standard-Mikroskop, F1115
Lieferant: MOTIC
1101001701141 1101001701171 1101001701123 PF5042B201
632-9059EA 44 EUR
632-9059 632-9061 632-9062 630-0701
Standard-Mikroskop, F1115
Mikroskope
Das F1115 Mikroskop wurde speziell für den Einsatz im Bildungswesen entwickelt.
  • High quality optics with achromatic objectives
  • Robust design for students
  • Efficient LED energy saving lamp
Lieferumfang: Wird mit Staubschutzhülle geliefert.