Leselupe, scribolux
Lieferant: ESCHENBACH OPTIK
156512
630-1039EA 199 EUR
630-1039
Leselupe, scribolux
Lupen
Diese Lupe kann auf das Lesegut gestellt werden und ermöglicht so ein sehr deutliches Bild und ein großes Sehfeld bei gleichzeitig hoher Vergrößerung.
  • Abstand Linse–Auflagefläche: 75 mm
  • Kratzfeste cera-tec® Hartbeschichtung: Zuverlässigkeit, Komfort und entspanntes Arbeiten
  • Helle, gleichmäßige und energiesparende LED-Beleuchtung (80 mA)
  • Asphärische PXM® Leichtlinse
  • Batteriefach im Sockel der Lupe
Lieferumfang: Wird mit drei AA-Batterien (bis zu 10-mal längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Glühlampen) und Mikrofaserbeutel zum Schutz der Linse geliefert.